5-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7735-1G PC7735-5G PC7735-10G
APOSPC7735-1GEA 22 EUR
APOSPC7735-1G APOSPC7735-5G APOSPC7735-10G
5-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
5-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO₂
Smeltpunt: 37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671767
CAS nummer: 426831-32-5