2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isothiocyanate
PC7739-25G PC7739-5G
APOSPC7739-25GEA 141 EUR
APOSPC7739-25G APOSPC7739-5G
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formule: C₈H₄F₃NS
Kookpunt: 95…96 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,346 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039644
CAS nummer: 1743-86-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III