4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, p-Trifluoromethylphenylisothiocyanate
PC7741-25G PC7741-5G PC7741-1G
APOSPC7741-25GEA 0 EUR
APOSPC7741-25G APOSPC7741-5G APOSPC7741-1G
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formule: C₈H₄F₃NS
Kookpunt: 207 °C
Smeltpunt: 39…43 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039645
CAS nummer: 1645-65-4
UN: 3261
ADR: 8,II