(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
PC7747-25G PC7747-100G
APOSPC7747-25GEA 92.1 EUR
APOSPC7747-25G APOSPC7747-100G
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Smeltpunt: 113…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094440
CAS nummer: 739336-26-6