2-Trifluoromethyl-2-propanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,1,1-Trifluoro-2-methylpropan-2-ol
PC7750-1G PC7750-25G PC7750-5G PC7750-500MG
APOSPC7750-1GEA 24.9 EUR
APOSPC7750-1G APOSPC7750-25G APOSPC7750-5G APOSPC7750-500MG
2-Trifluoromethyl-2-propanol 97%
2-Trifluoromethyl-2-propanol
Formule: C₄H₇F₃O
Kookpunt: 80…81 °C
Dichtheid: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 15 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014391
CAS nummer: 507-52-8
EINECS: 208-075-3
UN: 1987
ADR: 3,II