4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7756-1G PC7756-250MG PC7756-500MG
APOSPC7756-1GEA 205 EUR
APOSPC7756-1G APOSPC7756-250MG APOSPC7756-500MG
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00269411
CAS nummer: 243666-11-7