tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, N-BOC protected
PC7763-1G PC7763-250MG
APOSPC7763-1GEA 177 EUR
APOSPC7763-1G APOSPC7763-250MG
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate 94%
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate
Formule: C₁₃H₁₄F₃NO₄
MW: 305.26 g/mol
Smeltpunt: 102…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669635
CAS nummer: 505084-60-6