2'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC7764-25G
PC7764-5G
APOSPC7764-25GEA
114
EUR
APOSPC7764-25G
APOSPC7764-5G
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Formule:
C₁₀H₉F₃O Kookpunt: 219…220 °C Dichtheid: 1,214 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 101 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013557 CAS nummer: 16185-96-9 |