3'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one, m-(Trifluoromethyl)propiophenone
PC7765-100G PC7765-25G PC7765-5G
APOSPC7765-100GEA 123 EUR
APOSPC7765-100G APOSPC7765-25G APOSPC7765-5G
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O
Kookpunt: 216…217 °C
Smeltpunt: 18…19 °C
Dichtheid: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039227
CAS nummer: 1533-03-5