4'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7766-100G PC7766-25G PC7766-5G
APOSPC7766-100GEA 368 EUR
APOSPC7766-100G APOSPC7766-25G APOSPC7766-5G
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O
Kookpunt: 216 °C
Smeltpunt: 36…39 °C
Dichtheid: 1,973 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039231
CAS nummer: 711-33-1