3-(Trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7766G-1G PC7766G-25G PC7766G-5G
APOSPC7766G-1GEA 22 EUR
APOSPC7766G-1G APOSPC7766G-25G APOSPC7766G-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine 97%
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147.1 g/mol
Kookpunt: 113…115 °C
Dichtheid: 1.276 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 21 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100032
CAS nummer: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III