4-(Trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7766H-1G PC7766H-5G
APOSPC7766H-1GEA 22 EUR
APOSPC7766H-1G APOSPC7766H-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃N
Kookpunt: 108 °C
Dichtheid: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 20 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153289
CAS nummer: 3796-24-5
UN: 1993
ADR: 3,II