7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline
PC7767-25G PC7767-5G
APOSPC7767-25GEA 294 EUR
APOSPC7767-25G APOSPC7767-5G
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Smeltpunt: 266…269 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006779
CAS nummer: 322-97-4