4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7769C-1G PC7769C-5G
APOSPC7769C-1GEA 71.6 EUR
APOSPC7769C-1G APOSPC7769C-5G
4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol 97%
4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol
Formule: C₇HF₇S
Kookpunt: 169 °C
Dichtheid: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00191594
CAS nummer: 651-84-3