α,α,α,2,4-Pentafluorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Difluoro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Difluorobenzotrifluoride
PC7770-1G PC7770-25G PC7770-5G
APOSPC7770-1GEA 22 EUR
APOSPC7770-1G APOSPC7770-25G APOSPC7770-5G
α,α,α,2,4-Pentafluorotoluene
α,α,α,2,4-Pentafluorotoluene
Formule: C₇H₃F₅
MW: 182.0907 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972808
CAS nummer: 64248-61-9