2-(Trifluoromethyl)thiophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7771-100G PC7771-25G PC7771-5G
APOSPC7771-100GEA 526 EUR
APOSPC7771-100G APOSPC7771-25G APOSPC7771-5G
2-(Trifluoromethyl)thiophenol 97%
2-(Trifluoromethyl)thiophenol
Formule: C₇H₅F₃S
Kookpunt: 175…177 °C
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00068896
CAS nummer: 13333-97-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III