3-(Trifluoromethyl)thiophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Mercaptobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)benzenethiol, 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol
PC7772-25G PC7772-5G
APOSPC7772-25GEA 274 EUR
APOSPC7772-25G APOSPC7772-5G
3-(Trifluoromethyl)thiophenol 98%
3-(Trifluoromethyl)thiophenol
Formule: C₇H₅F₃S
MW: 178.18 g/mol
Kookpunt: 71…72 °C/20mmHg
Vlampunt: 68.3 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00041142
CAS nummer: 937-00-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III