4-(Trifluoromethyl)thiophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7773-25G PC7773-50G PC7773-5G
APOSPC7773-25GEA 415 EUR
APOSPC7773-25G APOSPC7773-50G APOSPC7773-5G
4-(Trifluoromethyl)thiophenol 97%
4-(Trifluoromethyl)thiophenol
Formule: C₇H₅F₃S
Kookpunt: 66…68 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042320
CAS nummer: 825-83-2