4-(Trifluoromethylthio)phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenol
PC7773A-100G PC7773A-25G PC7773A-5G
APOSPC7773A-100GEA 64.3 EUR
APOSPC7773A-100G APOSPC7773A-25G APOSPC7773A-5G
4-(Trifluoromethylthio)phenol 97%
4-(Trifluoromethylthio)phenol
Formule: C₇H₅F₃OS
Kookpunt: 77…78 °C
Smeltpunt: 57…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036035
CAS nummer: 461-84-7