Ethyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7775-100G PC7775-25G PC7775-5G
APOSPC7775-100GEA 123 EUR
APOSPC7775-100G APOSPC7775-25G APOSPC7775-5G
Ethyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Ethyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Formule: C₉H₇F₃O₂
Kookpunt: 205…207 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06204408
CAS nummer: 351354-50-2