5-(Trifluoromethyl)uracil 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trifluorothymine, 5-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
PC7780-25G PC7780-100G
APOSPC7780-25GEA 262 EUR
APOSPC7780-25G APOSPC7780-100G
5-(Trifluoromethyl)uracil 98%
5-(Trifluoromethyl)uracil
Formule: C₅H₃F₃N₂O₂
Smeltpunt: 245…249 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006024
CAS nummer: 54-20-6
EINECS: 200-197-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III