1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7781-1G PC7781-5G
APOSPC7781-1GEA 228 EUR
APOSPC7781-1G APOSPC7781-5G
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene 95+%
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene
Formule: C₆HCl₂F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 15952-70-2