1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7782-100G PC7782-25G PC7782-5G
APOSPC7782-100GEA 512 EUR
APOSPC7782-100G APOSPC7782-25G APOSPC7782-5G
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate
Formule: C₅H₅F₃O₂
Kookpunt: 86…88 °C
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 2 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00040844
CAS nummer: 2247-91-8
EINECS: 218-838-2
UN: 3272
ADR: 3,II