3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7783-5G PC7783-1G PC7783-25G PC7783-100G
APOSPC7783-5GEA 22 EUR
APOSPC7783-5G APOSPC7783-1G APOSPC7783-25G APOSPC7783-100G
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline
Formule: C₆H₃Cl₂F₂N
Smeltpunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044104
CAS nummer: 83121-15-7