3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7787-25G PC7787-5G PC7787-100G
APOSPC7787-25GEA 30.8 EUR
APOSPC7787-25G APOSPC7787-5G APOSPC7787-100G
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Kookpunt: 108…112 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,472 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682012
CAS nummer: 112811-66-2
UN: 3265
ADR: 8,II