1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7789-100G PC7789-250G PC7789-25G PC7789-500G PC7789-1KG
APOSPC7789-100GEA 22 EUR
APOSPC7789-100G APOSPC7789-250G APOSPC7789-25G APOSPC7789-500G APOSPC7789-1KG
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene 99%
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₂F₃NO₂
Kookpunt: 92 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,541 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041546
CAS nummer: 771-69-7
EINECS: 212-238-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III