Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoate
PC7793-100G PC7793-25G PC7793-5G
APOSPC7793-100GEA 92.1 EUR
APOSPC7793-100G APOSPC7793-25G APOSPC7793-5G
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoate
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoate
Formule: C₉H₇F₃O₂
Kookpunt: 206 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094444
CAS nummer: 351354-41-1