Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7795-100G PC7795-25G PC7795-5G
APOSPC7795-100GEA 81.8 EUR
APOSPC7795-100G APOSPC7795-25G APOSPC7795-5G
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Formule: C₁₁H₈F₄O₃
Kookpunt: 100 °C/0,075mmHg
Smeltpunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00523020
CAS nummer: 94695-50-8