4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7798-25G PC7798-5G PC7798-1G
APOSPC7798-25GEA 226 EUR
APOSPC7798-25G APOSPC7798-5G APOSPC7798-1G
4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Kookpunt: 105…106 °C/14mmHg
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 394-39-8
UN: 3265
ADR: 8,III