4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-2-fluoronitrobenzene
PC7803-25G PC7803-100G PC7803-5G PC7803-500G
APOSPC7803-25GEA 22 EUR
APOSPC7803-25G APOSPC7803-100G APOSPC7803-5G APOSPC7803-500G
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.55 g/mol
Kookpunt: 237 °C
Smeltpunt: 8 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069418
CAS nummer: 345-18-6