1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7805-25G PC7805-5G
APOSPC7805-25GEA 409 EUR
APOSPC7805-25G APOSPC7805-5G
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₂FN₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094446
CAS nummer: 1030829-65-2