2,6-Difluorobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7806-5G PC7806-25G
APOSPC7806-5GEA 118 EUR
APOSPC7806-5G APOSPC7806-25G
2,6-Difluorobenzenesulphonamide
2,6-Difluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00729101
CAS nummer: 60230-37-7