4,6-Difluoroindole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7811-1G PC7811-5G
APOSPC7811-1GEA 89.2 EUR
APOSPC7811-1G APOSPC7811-5G
4,6-Difluoroindole 96%
4,6-Difluoroindole
Formule: C₈H₅F₂N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01075213
CAS nummer: 199526-97-1