1-(2,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7815-25G PC7815-5G
APOSPC7815-25GEA 389 EUR
APOSPC7815-25G APOSPC7815-5G
1-(2,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClF₂N₅
Smeltpunt: 225…230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094448
CAS nummer: 66088-53-7