2,3,4-Trifluorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7817-100G PC7817-25G PC7817-5G
APOSPC7817-100GEA 322 EUR
APOSPC7817-100G APOSPC7817-25G APOSPC7817-5G
2,3,4-Trifluorophenol 98%
2,3,4-Trifluorophenol
Formule: C₆H₃F₃O
Kookpunt: 68…70 °C/43mmHg
Smeltpunt: 30…34 °C
Dichtheid: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042426
CAS nummer: 2822-41-5
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III