3,4,5-Trifluorophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7818-100G PC7818-25G PC7818-5G
APOSPC7818-100GEA 144 EUR
APOSPC7818-100G APOSPC7818-25G APOSPC7818-5G
3,4,5-Trifluorophenol 95%
3,4,5-Trifluorophenol
Formule: C₆H₃F₃O
Kookpunt: 177 °C
Smeltpunt: 52…55 °C
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042427
CAS nummer: 99627-05-1
EINECS: 436-120-9
UN: 3261
ADR: 8,II