(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7818C-1G PC7818C-5G PC7818C-10G
APOSPC7818C-1GEA 22 EUR
APOSPC7818C-1G APOSPC7818C-5G APOSPC7818C-10G
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid
Formule: C₆H₂F₃CH₂COOH
Smeltpunt: 103…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061235
CAS nummer: 243666-12-8