(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7818D-1G PC7818D-5G PC7818D-10G
APOSPC7818D-1GEA 120 EUR
APOSPC7818D-1G APOSPC7818D-5G APOSPC7818D-10G
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid 98%
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Formule: C₆H₂F₃CH₂COOH
Smeltpunt: 106…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083547
CAS nummer: 132992-28-0