(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7818E-25G PC7818E-5G PC7818E-1G
APOSPC7818E-25GEA 0 EUR
APOSPC7818E-25G APOSPC7818E-5G APOSPC7818E-1G
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid
Formule: C₆H₂F₃CH₂COOH
Smeltpunt: 111…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061217
CAS nummer: 114152-23-7