(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
PC7818F-100G PC7818F-25G PC7818F-5G PC7818F-500G
APOSPC7818F-100GEA 24.9 EUR
APOSPC7818F-100G APOSPC7818F-25G APOSPC7818F-5G APOSPC7818F-500G
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Smeltpunt: 121…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082479
CAS nummer: 209995-38-0