(3,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7818H-1G PC7818H-5G PC7818H-10G
APOSPC7818H-1GEA 22 EUR
APOSPC7818H-1G APOSPC7818H-5G APOSPC7818H-10G
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Smeltpunt: 98…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083532
CAS nummer: 209991-62-8