(2,3,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3,5-Trifluorobenzyl cyanide, 2,3,5-Trifluorophenylacetonitrile
PC7818K-1G PC7818K-250MG
APOSPC7818K-1GEA 65.8 EUR
APOSPC7818K-1G APOSPC7818K-250MG
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083546
CAS nummer: 243666-14-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III