(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile, 2,3,6-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818L-1G PC7818L-5G PC7818L-25G
APOSPC7818L-1GEA 22 EUR
APOSPC7818L-1G APOSPC7818L-5G APOSPC7818L-25G
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061219
CAS nummer: 114152-21-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III