(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7818M-1G PC7818M-5G PC7818M-25G
APOSPC7818M-1GEA 22 EUR
APOSPC7818M-1G APOSPC7818M-5G APOSPC7818M-25G
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
Kookpunt: 84 °C/1mmHg
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061220
CAS nummer: 220141-74-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III