(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4,6-Trifluorobenzyl cyanide, 2-(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
PC7818N-1G PC7818N-25G PC7818N-5G
APOSPC7818N-1GEA 22 EUR
APOSPC7818N-1G APOSPC7818N-25G APOSPC7818N-5G
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
Kookpunt: 103 °C/3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061221
CAS nummer: 220227-80-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III