N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC7819H-10G
PC7819H-1G
APOSPC7819H-10GEA
331
EUR
APOSPC7819H-10G
APOSPC7819H-1G
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea
Formule:
C₇H₅F₃N₂S Kookpunt: 162…165 °C Smeltpunt: 162…165 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00053006 CAS nummer: 175205-26-2 |