(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7823-25G PC7823-5G
APOSPC7823-25GEA 163 EUR
APOSPC7823-25G APOSPC7823-5G
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane
Formule: F₃CCH₂CH₂SiCl₃
Kookpunt: 113…114 °C
Dichtheid: 1,395 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 15 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013602
CAS nummer: 592-09-6
EINECS: 209-744-2
UN: 2985
ADR: 3+8,II