1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7824-25G PC7824-5G PC7824-100G
APOSPC7824-25GEA 382 EUR
APOSPC7824-25G APOSPC7824-5G APOSPC7824-100G
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₀ClF₆N₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094450
CAS nummer: 36068-40-3