Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7831-1G PC7831-25G PC7831-5G
APOSPC7831-1GEA 55.5 EUR
APOSPC7831-1G APOSPC7831-25G APOSPC7831-5G
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Intermediate for incorporation of sulphonic acid groups into polymers.
Formule: C₇F₁₄O₄S
MW: 446.12 g/mol
Kookpunt: 135 °C
Dichtheid: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798138
CAS nummer: 16090-14-5