2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC7832-1G PC7832-5G PC7832-250MG
APOSPC7832-1GEA 95.1 EUR
APOSPC7832-1G APOSPC7832-5G APOSPC7832-250MG
2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₃F₃N₂S
Smeltpunt: 164…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00115113
CAS nummer: 136547-17-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III